Z769614
Branson M series ultrasonic bath
bath volume 5.7 L, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Sinônimo(s):
ultrasonic bath sonicator, ultrasonic cleaning bath
Selecione um tamanho
R$ 5.669,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.669,00
Produtos recomendados
Características
model M3800-E
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Branson CPX-952-336R
tamanho do banho
290 mm (11.5 in.) × 150 mm (6 in.) × 150 mm (6 in.)
volume do banho
5.7 L
Descrição geral
All Bransonic® baths can also be used for cell separation, sample preparation and degassing of liquids.
Features:
- 40kHz Industrial Transducers
- 60-minute Mechanical Timer (can be set to run continuously)
- Tower Control Panel
- Built-in Pour Drain (½ & ¾ gallon) or Side Mounted Drain
Note: Parts should not be allowed to rest on tank bottom, see accessories for options.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)