Documentos Principais
Z303348
Quickfit® double surface (Davies) condenser
L 150 mm, joint: ST/NS 14/23
Sinônimo(s):
C5/11/SC
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Junta
joint: ST/NS14/23
fabricante/nome comercial
Quickfit C 5/11/SC
disponibilidade
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Comprimento
150 mm
área da superfície
170 cm2
Descrição geral
Increased surface area and effectiveness when compared with the corresponding Liebig condenser. Inner cooling surface gives a baffling effect, while outer cooling surface prevents creep and loss of vapour when used with low boiling liquids.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)