Documentos Principais
Z303224
Quickfit® Liebig condenser
L 250 mm, joint: ST/NS 29/32
Sinônimo(s):
C1/14/25/SC
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Junta
joint: ST/NS29/32
fabricante/nome comercial
Quickfit C1/14/25/SC
disponibilidade
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Comprimento
250 mm
área da superfície
130 cm2
Descrição geral
Designed to give a turbulent flow in the water jacket for efficient cooling at a comparatively slow rate of water flow. These condensers are adequate and effective in many applications.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)