Documentos Principais
Z302813
Quickfit® round-bottom flasks
capacity 150 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinônimo(s):
FR150/4S
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
Junta
joint: ST/NS29/32
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Quickfit FR150/4S
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
150 mL
Descrição geral
Short neck with ground-glass joint.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)