Documentos Principais
Z302198
Tyvek® Pro.Tech total body coveralls
size XXL
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
tamanho
XXL
fabricante/nome comercial
Tyvek
disponibilidade
not available in USA and Canada
Descrição geral
With full length zipper, elasticated wrist holes, integral elasticated hood and overshoes for protection in controlled, clean environments. Provides CE type 5 and Type 6 (particle and limited splash) protection.
Informações legais
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)