Documentos Principais
Z301825
Marigold® Suregrip gloves
size L
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Materiais
yellow natural rubber
tamanho
L
Características
CE compliant
embalagem
pkg of 12 pair
fabricante/nome comercial
Marigold
disponibilidade
not available in USA and Canada
C × espessura
320 mm × 1.50 mm
Descrição geral
Easy pull-on, tear resistant flock lined yellow rubber gloves offering comfort with a high resistance to water based chemicals. Unique raised pattern gives these gloves an excellent wet grip.
Informações legais
Marigold is a registered trademark of Comasec SAS
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)