Documentos Principais
Z301302
Quickfit® plain bends
joint: ST/NS 14/23
Sinônimo(s):
RA9/11
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Junta
joint: ST/NS14/23
fabricante/nome comercial
Quickfit RA 9/11
disponibilidade
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descrição geral
Socket to cone. Generally used as distilling adapters.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)