Documentos Principais
Z301159
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 34/35, bottom male joint: ST/NS 19/26
Sinônimo(s):
XA52
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Junta
female joint: ST/NS top34/35
male joint: ST/NS bottom19/26
fabricante/nome comercial
Quickfit XA 52
disponibilidade
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descrição geral
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)