Documentos Principais
SYNA721420
Synthware metering flow control adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware A721420, flow control adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 319,00
R$ 319,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 319,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 319,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A721420
Categorias relacionadas
Descrição geral
Provides on/off control with the main valve. Allows delivery of preset volumes of gases or liquids to reactions using the needle valve.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)