Documentos Principais
Z292036
Supelco
Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
volume 20 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75 mm × 12.5 mm, for use with A.I., Dani Headspace, Dani Purge and Trap, Hewlett-Packard, PerkinElmer, Tekmar, Varian Genesis, pkg of 100 ea
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 539,00
R$ 539,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 539,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
R$ 539,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
clear glass vial
Características
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
23 mm × 75 mm × 12.5 mm
volume
20 mL
conector
thread for 20 mm
compatibilidade
for use with A.I.
for use with Dani Headspace
for use with Dani Purge and Trap
for use with Hewlett-Packard
for use with PerkinElmer
for use with Tekmar®
for use with Varian Genesis
Categorias relacionadas
Informações legais
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)