Z288225
KNF Laboport® mini-pump
Pump with vacuum gauge and regulator, AC/DC input 115 V AC
Sinônimo(s):
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
About This Item
Produtos recomendados
Características
CE compliant
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
KNF
disponibilidade
not available in EU
Parâmetros
35 psig max. pressure
5.5 L/min pumping speed
~120 torr vacuum
peso
4.2 lb
Descrição geral
- Portable
- Oil-free
- Quiet operation
- Maintenance-free, Ryton® pump head
- Molded PTFE diaphragm
- Kalrez® multi-port valves
- Single stage
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)