Z272620
Flow control pinch valve
for tubing O.D. 7/16 - 1/2in.
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
Produtos recomendados
Materiais
Delrin® body
Descrição geral
Metered scale on valve body adjusts fluid from zero to full flow without fluid contact with valve. Calibration is accurate and repeatable. Valve mounts easily on existing soft wall tube lines without fittings or cutting.
Informações legais
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)