Z263125
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 2 oz (60 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
Sinônimo(s):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
Selecione um tamanho
R$ 869,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 869,00
Produtos recomendados
Materiais
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
tamanho da tampa
33-400
Junta
Joints threaded neck (53-400)
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
with cap
embalagem
pkg of 24 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216940
capacidade
2 oz (60 mL)
diâmetro × A
44 mm × 75 mm
cor
amber
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
- Easy removal of contents
- HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
- Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
- Amber, USP Type III soda-lime glass
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)