Documentos Principais
Z250171
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 125 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 24 ea
Sinônimo(s):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 1.454,00
R$ 1.454,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 1.454,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 1.454,00
Check Cart for Availability
Materiais
(PTFE faced LDPE liner)
amber soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
tamanho da tampa
38-400
Junta
Joints threaded neck (38-400)
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
with cap
embalagem
case of 24 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216947
capacidade
125 mL
diâmetro × A
54 mm × 95 mm
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)