Documentos Principais
Z261793
Sigma-Aldrich
Manual gas control valve
Monel®, CGA Inlet size 330, barb for 1/4in. i,d. hose
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.716,00
R$ 4.716,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.716,00
About This Item
Código UNSPSC:
41112404
NACRES:
NB.51
R$ 4.716,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Materiais
Monel®
faixa de medição da pressão de entrada
≤3,000 psig
Tamanho interno da CGA
330
Descrição geral
Provides an economical means of controlling gas flow directly from the cylinder. Manufactured with SS or Monel® bodies to accommodate corrosive gases that cannot be run through a regulator. Valve stem packing is PTFE. Hose barb outlet.
Advertência
Control valves do not regulate pressure, they only control flow.
Informações legais
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)