Documentos Principais
Z259497
Sigma-Aldrich
Ace photochemical reactor vessel
Vessel only, capacity 250 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.468,00
R$ 4.468,00
Previsão de entrega em10 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.468,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NC.25
R$ 4.468,00
Previsão de entrega em10 de abril de 2025
fabricante/nome comercial
Ace Glass 786316
capacidade
250 mL
Descrição geral
Borosilicate glass. Complete unit includes vessel, sparger tube, 38 × 8 mm stirrer bar, threaded #7 nylon thermometer bushing, #50 bushing and 3 m of 4.8 mm I.D. FEP tubing.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)