Documentos Principais
Z257419
Spirit-filled low-temperature thermometer
L 305 mm (30.5 cm), temp. range -200/30 °C
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.380,00
R$ 2.380,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.380,00
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
R$ 2.380,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
HB Instruments B60760-1600
Parâmetros
-200/30 °C temp. range
Comprimento
305 mm (30.5 cm)
Categorias relacionadas
Descrição geral
These thermometers contain an organic liquid except Z257419 which is filled with a clear Toluene liquid. Total-immersion. 1° divisions for use in general-laboratory, low-temperature applications.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)