Documentos Principais
Z250058
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 16 oz (500 mL), amber, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Sinônimo(s):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 907,00
R$ 907,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 907,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 907,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE flat liner
amber bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Junta
Joints threaded neck (28-400)
Características
with cap
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216846
capacidade
16 oz (500 mL)
diâmetro × A
75 mm × 168 mm
cor
amber
Descrição geral
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Informações legais
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)