Z249998
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 32 oz (1000 mL), amber, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
Sinônimo(s):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Selecione um tamanho
R$ 1.035,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.035,00
Produtos recomendados
Materiais
amber bottle
black plastic cap
glass bottle
round bottle
Junta
Joints threaded neck (33-400)
Características
with cap
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216853
capacidade
32 oz (1000 mL)
diâmetro × A
94 mm × 206 mm
cor
amber
Categorias relacionadas
Descrição geral
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Características e benefícios
- Manufactured from amber, USP Type III soda-lime glass
- The amber glass protects the contents from UV light
- Polypropylene caps with choice of liners
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)