Documentos Principais
Z248215
Sigma-Aldrich
J-KEM® basic temperature controller
Model 210/T, temperature -200-250 °C
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
entrada CA/CC
120 V AC
120 V / 1200 watts, 10 A (model 210 and 210/T)
220-240 V / 1200 watts, 5 A (model 310)
Características
thermocouple type T
for mantles upto 5 L
fabricante/nome comercial
Model 210/T
faixa de medição de temperatura
-200-250 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 12 L)
Descrição geral
With timer.
Informações legais
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)