Documentos Principais
Z233048
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 300 mL
Sinônimo(s):
conical flasks
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 154,00
10 EA
R$ 1.128,00
R$ 154,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 154,00
10 EA
R$ 1.128,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 154,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
Joints neck (50)
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
DURAN® 212263903
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
156 mm
capacidade
300 mL
frasco D.E.
87 mm
gargalo D.E.
50 mm
Descrição geral
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Outras notas
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)