Documentos Principais
Z233013
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 200 mL
Sinônimo(s):
conical flasks
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 907,00
R$ 907,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 907,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 907,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
Joints neck (50)
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
DURAN® 212263209
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
131 mm
capacidade
200 mL
frasco D.E.
79 mm
gargalo D.E.
50 mm
Descrição geral
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Outras notas
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)