Documentos Principais
Z231908
Duran® beakers
capacity 2,000 mL, low form
Sinônimo(s):
211066301
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 3.184,00
R$ 3.184,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 3.184,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
R$ 3.184,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass 3.3
Características
graduations
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
A × D.E.
185 mm × 132 mm
capacidade
2,000 mL
Descrição geral
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Características e benefícios
  • Complies with ISO 3819
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Spout for clean pouring
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Duran® beakers capacity 5,000 mL, low form
Z231924
Duran® beakers
PYREX® Griffin beakers Low form, capacity 2,000 mL
CLS10002L
PYREX® Griffin beakers