Documentos Principais
Z225320
Sigma-Aldrich
Aldrich® SAFE-PURGE valve
manual
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.408,00
R$ 3.408,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.408,00
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.79
R$ 3.408,00
Check Cart for Availability
Parâmetros
<5 psi pressure
Descrição geral
The Aldrich SAFE-PURGE valves provide for safe, high-performance operation. Both the manual and automatic spring-loaded styles feature a durable PTFE metering valve.
  • Quick and efficient purging of reaction vessel which conserves expensive purge gases
  • Safely vents toxic gases from built-in oil bubbler
Used with purge gas pressure under 5 psi.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SAFE-PURGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)