Documentos Principais
Z202789
Sigma-Aldrich
Aldrich® adjustable rapid-purge valve
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.142,00
R$ 7.142,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.142,00
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.79
R$ 7.142,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Categorias relacionadas
Descrição geral
Designed for mounting anywhere in a vacuum system. Use for purging evacuated apparatus with inert gas. Two-piece PTFE plug with Viton® O-ring and SS spring is adjustable for pressures of 5 to 35 psi.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Nalgene® stopcock 3-way, bore size 4 mm
Z286478
Nalgene® stopcock