Documentos Principais
Z220329
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type female joint cap
female joint: ST/NS 45/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 508,00
R$ 508,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 508,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
R$ 508,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
rótulo
J
K
Junta
female joint: ST/NS45/40
Descrição geral
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Ligação
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.