Documentos Principais
Z215996
Solid PTFE stopper
joint: ST/NS 24/29
Sinônimo(s):
flask stopper, lab stopper, stoppers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 287,00
R$ 287,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 287,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
R$ 287,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Junta
joint: ST/NS24/29
fabricante/nome comercial
Cowie 010.224
Descrição geral
Machined from solid PTFE with trapezoidal seals for medium to high vacuum performance up to 280°C (540°F).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)