Documentos Principais
Z215473
Rigid PTFE sleeve
joint: ST/NS 14/23
Sinônimo(s):
ptfe sleeves
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 66,00
R$ 66,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 66,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
R$ 66,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/23
fabricante/nome comercial
Cowie
Descrição geral
Robust, PTFE sleeve with substantial grip-ring for repeated use and ease of handling. Transverse trapezoidal sealing rings provide grease-free, high-vacuum performance at temperatures up to 280°C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)