Documentos Principais
Z549509
Sigma-Aldrich
Stopcock Adapter
straight glass stopcock, joint: ST/NS 29/32
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 440,00
R$ 440,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 440,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 440,00
Check Cart for Availability
Materiais
straight glass stopcock
Junta
joint: ST/NS29/32
Categorias relacionadas
Descrição geral
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)