Documentos Principais
Z183660
Poly-net® protective netting
yellow, diam. 1-2 in., Close-mesh
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Diâmetro
1-2 in.
espessura
0.07-1.2 mm , approximate
cor
yellow
Descrição geral
PE net sleeve stretches around glassware to prevent scratching,chipping or breaking. Netting captures flying glass if container shatters. Easily cut to any length. Color-coded for size identification.
Aplicação
Bottles and beakers
Informações legais
Poly-net is a registered trademark of Norddeutsche Seekabelwerke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)