Z177601
Scienceware® filter paper discs for Buchner funnels
for 24 in. I.D.
Sinônimo(s):
Filter Paper Discs
Selecione um tamanho
R$ 2.643,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.643,00
Produtos recomendados
Materiais
cellulose membrane
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H14632-0024
Parâmetros
90 mL/min speed
Diâmetro
24 in.
tamanho de poro
3 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Wet burst strength is greater than 68 KPa
- Weight: 100 g per square meter
- Thickness: 0.30 mm
- Flow rate: 90 mL/min
- Particle retention is 3 microns
Aplicação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)