Documentos Principais
Z177350
Scienceware® micro funnel
top I.D. 28 mm, stem diam. 6 mm
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 276,00
R$ 276,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 276,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 276,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F14685-0028
diâmetro da haste
6 mm
topo D.I.
28 mm
Descrição geral
PP. Useful for micro work, filling burettes, manometers, etc.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)