Documentos Principais
Z168572
Thermolyne® Cimarec®-top stirring hotplate
AC/DC input 120 V AC, plate size 7 in. × 7 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41102406
esterilidade
non-sterile
Características
CSA approved
fabricante/nome comercial
Barnstead International SP46925
disponibilidade
not available in EU
tamanho da placa
7 in. × 7 in.
saída
118 watts
Descrição geral
Has all features of the Cimarec-top hot plate plus has excellent low-speed stirring control and speed range of 60 to 1,000 rpm. All units are CSA listed.
Informações legais
Cimarec is a registered trademark of Barnstead/Thermolyne Corp.
Thermolyne is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)