Documentos Principais
Z167541
Sigma-Aldrich
Dropping funnel for Aldrich® student glass kit
capacity 50 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.072,00
R$ 1.072,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.072,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 1.072,00
Check Cart for Availability
capacidade
50 mL
Descrição geral
50mL, with PTFE stopcock and ST/NS: 14/20 screw-thread joints.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)