Documentos Principais
Z122521
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with pressure-equalization arm
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 971,00
R$ 971,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 971,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 971,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
Altura
280 mm
capacidade
50 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)