Documentos Principais
Z155519
Griffin-type SS beaker
capacity 125 mL, without handle
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
Materiais
stainless steel
Características
graduations: no
A × D.E.
67 mm × 54 mm
capacidade
125 mL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)