Z154598
Ace Trubore® stirrer bearing
fits shaft o.d., 5 mm, joint: ST/NS 14/20
Selecione um tamanho
R$ 502,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 502,00
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
Características
fits shaft o.d. 5 mm
lubricant cap: no
fabricante/nome comercial
Ace Glass 952404
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Interchangeable bearings and shafts
- Low leak rate to 1mm Hg absolute when run unlubricated at speeds less than 100rpm
- Run unlubricated up to 500rpm for a limited time
- Run up to 2,000rpm when lubricated
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)