Z671703
Rare earth extra power stir bar set, Cylindrical
14 stir bars total
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-coated
cylindrical
embalagem
pack of 14 ea
fabricante/nome comercial
Cowie 001.3036.RE
Descrição geral
set contents:-
2 each of 8x3, 12x4.5, 20x6, 25x6, 30x6 & 40x8
1 of 50x8 & 60x10
2 each of 8x3, 12x4.5, 20x6, 25x6, 30x6 & 40x8
1 of 50x8 & 60x10