Documentos Principais
Z137235
Sigma-Aldrich
Ace round-bottom flask with threaded side-arm
capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, round bottom flasks
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 912,00
R$ 912,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 912,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 912,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
short
two-neck
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Ace Glass 6936-44
capacidade
1,000 mL
Descrição geral
24/40 joint. Side-arm is internally threaded for use with a nylon bushing. Will accommodate thermometers or bleed tubes up to 7 mm diam. Complete with bushing and FETFE® O-ring.
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)