There is an inside height of 89mm, and inner diameter of 69.5mm.
Selecione um tamanho
R$ 1.465,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.465,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Características
graduations: no
volume
250 mL
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Hi! Could you please detail the inside diameter of the beaker?
1 answer-