This natural rubber filler has a 1/4 in. or 6.35 mm diameter opening and will accommodate pipettes up to 50 mL. The 4.79 mm diameter pipette would not be suitable.
Z136468
Pipette fillers
red natural rubber bulb type
Selecione um tamanho
R$ 337,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 337,00
Produtos recomendados
Materiais
red natural rubber bulb
fabricante/nome comercial
RED-001
Categorias relacionadas
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Does Z136468 pipette filler fit 10 ml (7.87mm diameter) and 1 ml (4.79 mm diameter) pipettes
1 answer-