The 8ml pipette bulb (product Z136050) is a natural rubber bulb with a 8ml capcity. It has the following dimensions:Bore Size: 4mmDiameter: 25mmLength: 40mm
Selecione um tamanho
R$ 163,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 163,00
Produtos recomendados
Materiais
natural rubber
oval red
embalagem
pkg of 3 ea
fabricante/nome comercial
200-8
capacidade
8 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
What are the dimensions for the 8ml pipette bulb (product Z136050)?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.