Documentos Principais
Z131296
Sigma-Aldrich
Nalgene® volumetric flask
volume 1,000 mL, accuracy: 0.60 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Sinônimo(s):
nalgene, plastic flask, plastic flasks
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.126,00
R$ 1.126,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.126,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 1.126,00
Check Cart for Availability
Materiais
long
translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Junta
joint threaded neck28 mm
esterilidade
non-sterile
Características
accuracy class B
closure type Screw cap
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Nalgene® 4000-1000
faixa de medição de volume
1,000 mL, accuracy: 0.60 mL
capacidade
1000 mL
Descrição geral
Gravimetrically calibrated TC/TD at 20°C individually, then marked with a permanent color graduation line. Meet Class B accuracy requirements of ASTM E288 and ISO Standard 384. No meniscus to confuse readings. Oval marking spot. Linerless PP screw closure. Leakproof and autoclavable.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)