Documentos Principais
Z126055
Ace McLeod vacuum gauge
pressure 0-10 mmHg
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 12.873,00
R$ 12.873,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 12.873,00
About This Item
Código UNSPSC:
41112406
NACRES:
NB.79
R$ 12.873,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
fabricante/nome comercial
Ace Glass 872807
Parâmetros
0-10 mmHg pressure
Descrição geral
With interchangeable measuring tube. Mercury not included.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)