Documentos Principais
Z115274
PTFE-coated spatulas
Square-cut, L 7 1/4 in.
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 838,00
R$ 838,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 838,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
R$ 838,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H36703-0000
Comprimento
7 1/4 in.
Descrição geral
2 per bag
  • Polished stainless steel tool with non stick Fluo-Kem® PTFE FEP coating
  • Double ended spatula, select blade style combination to match requirements
  • FDA compliant for food contact
Description: 4 mm diameter x 184 mm (0.156" x 7 1/4")
Informações legais
Fluo-kem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)