Documentos Principais
Z104612
Sigma-Aldrich
Rubber hand protector
red silicone, W × W 10 cm × 4 cm , 3⅞ x 7½"
Sinônimo(s):
Rubber hand protector
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 281,00
R$ 281,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 281,00
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
R$ 281,00
Check Cart for Availability
Materiais
red silicone
tamanho
one size fits all
Características
reusable
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F38000-0000
W × W
10 cm × 4 cm , 3⅞ x 7½"
Descrição geral
Hot Hand Mitts provide superior protection when handling hot or cold objects, including dry ice.
Características e benefícios
  • Withstands temperatures as high as 260°C (500°F)
  • Remains flexible at temperatures as low as -57°C (-70°F)
  • Soft, compliant silicone rubber naturally conforms to hand and object and resists tearing
  • Gripping surfaces have concave tipped studs for a non-slip grip
  • Easier and faster to use than gloves or tongs for many applicationsOne size fits all hands, left or right
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6