Documentos Principais
Z104523
Sigma-Aldrich
PTFE beaker
capacity 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Materiais
PTFE
Características
graduations: no
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
250 mL
Descrição geral
Chemically resistant except for molten alkali metal.
Temperature range: Subfreezing to 500°F (260°C). Resists adhesion of practically all materials.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Bohlender™ PTFE beaker capacity 100 mL, white
Z607029
Bohlender PTFE beaker
Nalgene® PFA beaker capacity 50 mL
Z272744
Nalgene® PFA beaker
Nickel crucible High form, capacity 100 mL
Z246476
Nickel crucible