Documentos Principais
Z101311
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter with side-arm
joint: ST/NS 19/22
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 542,00
R$ 542,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 542,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 542,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
Categorias relacionadas
Descrição geral
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Ligação
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)