Y906662
Cylinder
carbon steel, 1/2 in. NPT, capacity 2.9 L
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
Materiais
carbon steel
Nível de qualidade
Parâmetros
2015 psi max. pressure
D.E. × D.I. × C
4.185 in. × 4.013 in. × 16.73 in.
capacidade
2.9 L
espessura da parede
0.086 in.
peso
4041 g
conector
1/2 in. NPT
Outras notas
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)