Documentos Principais
X1376
Sigma-Aldrich
p-Xylene-2-sulfonic acid hydrate
≥98%
Sinônimo(s):
2,5-Dimethylbenzenesulfonic acid
Selecione um tamanho
25 G
R$ 953,00
R$ 953,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 953,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O3S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
186.23 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 953,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98%
cadeia de caracteres SMILES
O.Cc1ccc(C)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.H2O/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2
chave InChI
VXKQOMCABCHKAQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for serum cholesterol determination.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A simple method for the determination of serum cholesterol.
D WATSON
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 5, 637-643 (1960-09-01)